Descripción
- Ideal para muestras biológicas que contienen detergentes como TRITON™ X-100
- No hay aditivos que puedan ser lixiviados y no hay siliconización de la superficie
- Alta resistencia química, ideal para trabajar con disolventes
- Las puntas son autoclavables a 121 °C sin dañar las propiedades de los materiales
Especificaciones
Especificaciones
| Volumen (métrico) | De 2 a 200 μl |
| Esterilidad | Estéril |
| Color | Incolora |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Certificaciones/conformidad | Sin endotoxinas, ATP, ARNasa ni ADN |
| Declaraciones de limpieza | Libre de ADNasa, ARNasa, ATP ni endotoxinas |
| Para utilizar con (aplicación) | Alta translucidez, expulsión sencilla y baja cantidad de residuos, rápida comprobación del volumen |
| Formato | Gradilla |
| Estilo de punta | Retención ultrabaja |
| Graduado | Sí |
| Mostrar más |