Learn More
Branaplam, MedChemExpress
Código de producto. 16497818
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16497818 10 mg 10 miligramos
16440288 5 mg 5 miligramos
16407656 100 mg 100 miligramos
16443777 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16497818 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY19620
MedChemExpress Branaplam (LMI070; NVS-SM1) is a highly potent, selective and orally active survival motor neuron-2 (SMN2) splicing modulator with an EC50 of 20 nM for SMN. Branaplam inhibits human-ether-a-go-go-related gene (hERG) with an IC50 of 6.3 μM. Branaplam elevates full-length SMN protein and extends survival in a severe spinal muscular atrophy (SMA) mouse model.
Branaplam (LMI070
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Branaplam
CAS 1562338-42-4
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H27N5O2
Cantidad 10 mg
Sinónimo LMI070 NVS-SM1
Información de solubilidad DMSO : 5 mg/mL (12.71 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C)
SMILES OC1=CC(C2=CNN=C2)=CC=C1C3=CC=C(OC4CC(C)(C)NC(C)(C)C4)N=N3
Peso molecular (g/mol) 393.48
Formula Weight (peso de la fórmula) 393.48
Porcentaje de pureza 95.62%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death