Learn More
Abnova™ Sonda FISH de división BRAF
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Almacenar a 4 °C en la oscuridad. |
| Formato | Tubo |
| Para utilizar con (aplicación) | Hibridación in situ fluorescente (célula) |
| génica | homólogo del oncogén viral del sarcoma murino v-raf B1 |
| Alias de gen | B-RAF1,BRAF1,FLJ95109,MGC126806,MGC138284,RAFB1 |
| Símbolo de gen | BRAF |
| ID de gen (Entrez) | 673 |
| Tipo de producto | ADN/ARN |
| Cantidad | 100 μl |
| Formulario | Líquido |