Learn More
Brady™ BradyPrinter i7100 - Reino Unido con función de despegado y aplicador de etiquetas para viales
Código de producto. 17187021 Tienda Brady Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Resolución:
600 ppp
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. Resolución Tamaño de la unidad
17187021 600 ppp 1 set
1 options
Código de producto. 17187021 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 307655
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7135.00€
    5292.00€ / 1 sets
    Ahorro 1843.00€
    25% Descuento
Fecha estimada de envoi: 29-12-2026
La impresora industrial de sobremesa de transferencia térmica es ideal para clientes que requieren una impresión fiable de gran volumen.
  • La impresora industrial de sobremesa de transferencia térmica BradyPrinter i7100 es ideal para clientes que requieren una impresión fiable de gran volumen.
  • Automatice la identificación de tubos de viales gracias al aplicador de etiquetas de viales que imprime y pega las etiquetas en los viales en menos de 2 segundos.
  • Esta impresora incluye Brady WorkStation Basic Design Software Suite de forma gratuita, que permite comenzar a diseñar etiquetas profesionales de forma inmediata.
Especificaciones
Tipo de pantalla Pantalla táctil en color
Print Technology Transferencia térmica
Anchura (métrico) 252.00 mm
Altura (métrico) 288.00 mm
Fondo (métrico) 520.00 mm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 520.00 x 252.00 x 288.00 mm
Capacidad de color monocromo/a
Incluye Módulo de despegue y presentación preinstalado. Se envía con un aplicador de etiquetas para viales, un cable de alimentación del Reino Unido, un Brady Suite básica de estación de trabajo, 2 núcleos de cinta vacíos, una USB cable, un CD del producto que contiene el controlador, el manual del usuario en idiomas, el manual de configuración/ajustes en inglés y un manual del usuario impreso en inglés
Velocidad de impresión 150.00 mm/s
Resolución 600 ppp
Detalles de la fuente de alimentación AC Adaptador
Alternate Part Number I7100-600-P-UK-VLA