Learn More
Brady™ BradyPrinter i7100 con función de despegado
Código de producto. 30242846 Tienda Brady Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Resolución:
300 ppp
600 ppp
Alternate Part Number:
i7100-300-EU-BWS
i7100-600P-EU-BWS
Tamaño de la unidad:
1 set
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Resolución Alternate Part Number Tamaño de la unidad
30242846 300 ppp i7100-300-EU-BWS 1 set
30242845 600 ppp i7100-600P-EU-BWS 1 set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30242846 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 322876
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2680.00€
    2342.00€ / 1 sets
    Ahorro 338.00€
    12% Descuento
Fecha estimada de envoi: 09-11-2026
La impresora de sobremesa de transferencia térmica industrial BradyPrinter i7100 es ideal para una impresión precisa y confiable de alto volumen en fundas, etiquetas, rótulos, cintas, marcadores de cables y más.
  • Imprima en la más amplia gama de materiales con confianza, incluidos materiales difíciles de imprimir.
  • La configuración de pelado despega automáticamente las etiquetas del soporte.
  • Imprime con gran nitidez en etiquetas de hasta 4 mm de tamaño y gran precisión.
  • Diseñado para imprimir miles de etiquetas al día, todos los días.
  • Interfaz de pantalla táctil fácil de usar para ajustar la configuración de la impresora de forma rápida y sencilla
  • Buques con licencia para la Brady Suite de estaciones de trabajo de su preferencia: Identificación de productos y cables, identificación de seguridad e instalaciones o identificación de laboratorio, lo que permite la creación sencilla de una amplia gama de etiquetas y señales.
Especificaciones
Tipo de producto Kit de impresora
Color Azul, gris
Tipo de pantalla LCD en color
Material Plástico
Print Technology Transferencia térmica directa
Longitud (imperial) 18,1 in
Anchura (imperial) 9,9 in
Longitud (métrico) 459.74 mm
Anchura (métrico) 251.46 mm
Altura (imperial) 11,4 in
Altura (métrico) 289.56 mm
Dimensiones (L x An) 459.74 x 251.46 x 289.56 mm
Capacidad de color Monocolor
Tamaño de la pantalla 50.80 x 91.44 mm
Incluye Brady Suite de estaciones de trabajo, función Peel
Idiomas Español, Alemán, Francés, Holandés
Memoria 256 MB de RAM, 50 MB de Flash IFFS, tarjeta SD de hasta 512 GB
Modelo i7100-300P-EU-BWS
Velocidad de impresión 150,00 mm/seg.
Resolución 300 ppp
Tipo de software Brady Estación de trabajo, Windows
Tipos de conector Ethernet, I/O conexión, Bluetooth (opcional), Wi-Fi (opcional), serie, USB
Sistema operativo Windows™ 7, Windows™ 8, Windows™ 10, Windows™ Servidor 2012, Windows™ Servidor 2012 R2, Windows™ Servidor 2016
Peso (imperial) 22.05 lb.
Peso (métrico) 10 kg
Certificaciones/conformidad CE, FCC clase A, FCC clase CB, CCC, UL
Garantía 2 años
Detalles de la fuente de alimentación AC Adaptador
Tensión 100/240 V
Keyboard Type Ninguno
Alternate Part Number i7100-300-EU-BWS
Tipo de tapón UE