Learn More
Brady™ BradyPrinter i7100 con función de despegado y aplicador de etiquetas para viales con BWS Suite
Código de producto. 17197021 Tienda Brady Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Resolución:
300 ppp
600 ppp
Tamaño de la unidad:
1 set
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Resolución Tamaño de la unidad
17197021 300 ppp 1 set
17107031 600 ppp 1 set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17197021 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 307658
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7055.00€
    5232.00€ / 1 sets
    Ahorro 1823.00€
    25% Descuento
Fecha estimada de envoi: 03-11-2026
La impresora industrial de sobremesa de transferencia térmica es ideal para clientes que requieren una impresión fiable de gran volumen.
  • La impresora industrial de sobremesa de transferencia térmica BradyPrinter i7100 es ideal para clientes que requieren una impresión fiable de gran volumen.
  • Automatice la identificación de tubos de viales gracias al aplicador de etiquetas de viales que imprime y pega las etiquetas en los viales en menos de 2 segundos.
  • La impresora viene con el Brady Paquete de software de estación de trabajo que le permite comenzar a diseñar etiquetas profesionales de inmediato.
  • Este conjunto de programas combina aplicaciones de software de uso frecuente para crear etiquetas de identificación de laboratorio.
Especificaciones
Tipo de producto Impresora
Tipo de pantalla Pantalla táctil en color
Para utilizar con (equipo) Impresoras de la serie THT
Print Technology Transferencia térmica
Anchura (imperial) 9,92 in
Anchura (métrico) 252,00 mm
Altura (imperial) 11,34 in
Altura (métrico) 288,00 mm
Fondo (imperial) 20,47 in
Fondo (métrico) 520,00 mm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 520,00 x 252,00 x 288,00 mm
Capacidad de color Monocolor
Incluye Aplicador de etiquetas para viales; cable de alimentación; 2 núcleos de cinta vacíos; USB cable; CD con controlador, manual de usuario, manual de configuración/ajustes; manual de usuario impreso; Brady Suites de software para estaciones de trabajo.
Idiomas Árabe, Búlgaro, Croata, Checo, Danés, Holandés, Español, Finlandés, Francés, Alemán, Griego, Húngaro, Italiano, Lituano, macedónio, Noruego, Persa, Polaco, Portugués, Rumano, Ruso, Serbio, Esloveno, Español, Sueco, Turco
Memoria 256 MB de RAM, 50 MB de Flash IFFS, tarjeta SD de hasta 512 GB
Velocidad de impresión 150,00 mm/seg.
Resolución 300 ppp
Tipo de software Brady Estación de trabajo, controlador basado en Windows para uso de software de terceros
Tipos de conector Ethernet; conexión de E/S; Bluetooth (opcional); Wi-Fi (opcional); serie; USB
Sistema operativo Windows 7; Windows 8; Windows 10; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016
Peso (imperial) 26.46 lb.
Peso (métrico) 12 kg
Certificaciones/conformidad CE;FCC clase A;FCC clase CB;CCC;UL
Para utilizar con (aplicación) Etiquetado
Cantidad 1 unidad
Garantía 2 años
Detalles de la fuente de alimentación AC Adaptador
Tensión 110 V
Alternate Part Number I7100300P-EUBWSVLA
Tipo de tapón UE