Learn More
Brady™ BradyPrinter i7100 - EU con función de desprendido y aplicador de etiquetas en los viales
Tienda Brady ProductosDescripción
- La impresora industrial de sobremesa de transferencia térmica BradyPrinter i7100 es ideal para clientes que requieren una impresión fiable de gran volumen.
- Automatice la identificación de tubos de viales gracias al aplicador de etiquetas de viales que imprime y pega las etiquetas en los viales en menos de 2 segundos.
- Esta impresora incluye Brady WorkStation Basic Design Software Suite de forma gratuita, que permite comenzar a diseñar etiquetas profesionales de forma inmediata.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de pantalla | Pantalla táctil en color |
| Print Technology | Transferencia térmica |
| Anchura (métrico) | 252,00 mm |
| Altura (métrico) | 288,00 mm |
| Fondo (métrico) | 520,00 mm |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 520,00 x 252,00 x 288,00 mm |
| Capacidad de color | monocromo/a |
| Incluye | Módulo de despegue y presentación preinstalado. Se suministra con un aplicador de etiquetas en los viales, un cable de alimentación de la UE, Brady Workstation Basic Suite, 2 núcleos de cinta vacíos, un cable USB, un CD del producto que contiene el controlador, el manual de usuario en varios idiomas, el manual de configuración/ajustes en inglés y un manual de usuario impreso en inglés |
| Velocidad de impresión | 150,00 mm/s |
| Resolución | 600 ppp |
| Mostrar más |