Learn More
Brady™ BradyPrinter i7100 - EU con función de desprendido y aplicador de etiquetas en los viales
Código de producto. 17157021
Cambiar vista
Click to view available options
Resolución:
300 ppp
600 ppp
Tamaño de la unidad:
1 set
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Resolución unitSize
17157021 300 ppp 1 set
17167021 600 ppp 1 set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17157021 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 307652
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
La impresora industrial de sobremesa de transferencia térmica es ideal para clientes que requieren una impresión fiable de gran volumen.
  • La impresora industrial de sobremesa de transferencia térmica BradyPrinter i7100 es ideal para clientes que requieren una impresión fiable de gran volumen.
  • Automatice la identificación de tubos de viales gracias al aplicador de etiquetas de viales que imprime y pega las etiquetas en los viales en menos de 2 segundos.
  • Esta impresora incluye Brady WorkStation Basic Design Software Suite de forma gratuita, que permite comenzar a diseñar etiquetas profesionales de forma inmediata.
Especificaciones
Tipo de pantalla Pantalla táctil en color
Print Technology Transferencia térmica
Anchura (métrico) 252,00 mm
Altura (métrico) 288,00 mm
Fondo (métrico) 520,00 mm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 520,00 x 252,00 x 288,00 mm
Capacidad de color monocromo/a
Incluye Módulo de despegue y presentación preinstalado. Se suministra con un aplicador de etiquetas en los viales, un cable de alimentación de la UE, Brady Workstation Basic Suite, 2 núcleos de cinta vacíos, un cable USB, un CD del producto que contiene el controlador, el manual de usuario en varios idiomas, el manual de configuración/ajustes en inglés y un manual de usuario impreso en inglés
Velocidad de impresión 150,00 mm/s
Resolución 300 ppp
Detalles de la fuente de alimentación AC Adaptador
Alternate Part Number I7100-300-P-EU-VLA