Learn More
Brady™ BradyPrinter i7100 para la UE
Código de producto. 16379171
Cambiar vista
Click to view available options
BradyPrinter i7100 de la UE; velocidad de impresión: 150 mm/s; resolución: 300 dpi; tecnología de impresión: Transferencia térmica directa, transferencia térmica; peso (sistema métrico): 10 kg; capacidad de color: monocromo/a
Código de producto.
16379171 BradyPrinter i7100 de la UE; velocidad de impresión: 150 mm/s; resolución: 300 dpi; tecnología de impresión: Transferencia térmica directa, transferencia térmica; peso (sistema métrico): 10 kg; capacidad de color: monocromo/a
1 options
Código de producto. 16379171 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 149046
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
La impresora de etiquetas industriales BradyPrinter i7100 es una impresora precisa, fiable y de alta resistencia que imprime rápidamente en fundas duraderas, etiquetas de placas de circuitos impresos y etiquetas de recursos y componentes.
La impresora de etiquetas Brady™ i7100 tiene un potente procesador interno diseñado para gestionar hasta 7000 etiquetas al día.
  • Interfaz intuitiva de pantalla táctil en color con iconos distintivos para acceder fácilmente a los menús de la impresora
  • Conexión de E/S opcional que permite activar la impresora desde el controlador programable, el pedal, el sensor u otro dispositivo básico
  • Alineación central de las impresiones para una alta precisión de impresión
  • Rodillos de placa intercambiables para optimizar la vida útil del cabezal de impresión
  • Una amplia gama de materiales de identificación de alta calidad
  • Incluye teclado QWERTY y paquete de software Brady™ Workstation Basic de forma gratuita
Especificaciones
Tipo de pantalla LCD en color
Print Technology Transferencia térmica directa
Anchura (imperial) 9,9 in
Anchura (métrico) 252 mm
Altura (imperial) 11,4 in
Altura (métrico) 290 mm
Fondo (imperial) 18 in
Fondo (métrico) 460 mm
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Esterilidad No estéril
Capacidad de color monocromo/a
Incluye Impresora i7100, cable de alimentación de la UE, 2 núcleos de cinta vacíos, cable USB, CD del producto con controlador, manual del usuario, paquete Brady™ Workstation Basic
Idiomas Árabe, Búlgaro, Chino (Tradicional), Chino (simplificado), Croata, Checo, Danés, Holandés, Español, Finlandés, Francés, Alemán, Griego, Húngaro, Italiano, Lituano, Noruego, Polaco, Portugués, Rumano, Ruso, Serbio, Esloveno, Español, Sueco, Turco
Memoria 256 MB de RAM, memoria flash IFFS de 50 MB, tarjeta SD, ranura de hasta 512 GB
Modelo i7100
Velocidad de impresión 150 mm/s
Resolución 300 ppp
Tipos de conector Bluetooth™, Ethernet, conexión de E/S, serie, USB
Sistema operativo Windows™ 10, Windows™ 7, Windows™ 8, servidores Windows™ 2012, 2012 R2 y 2016
Intervalo de temperatura (métrico) De 5 °C a 40 °C
Peso (imperial) 22 lb
Peso (métrico) 10 kg
Para utilizar con (aplicación) Etiquetado de placa de circuitos y eléctrico, identificación general, identificación de seguridad
Garantía 2 año
Tensión 110/240 V
Alternate Part Number i7100-300-EU