Descripción
- 300 dpi: imprime fuentes pequeñas con precisión
- No requiere calibración ni ajustes de temperatura ni velocidad.
- Cambios de material en 20 segundos, anchos de etiqueta de 5,08 mm a 101,6 mm
- Pausa, reanuda y almacena trabajos de impresión en la impresora en una cola ajustable con protección contra sobrescritura
- Pantalla táctil a color de 178 mm y cortador automático incorporado
- Construcción sólida con marco totalmente metálico.
- Buques con licencia para la Brady Suite de estaciones de trabajo de su preferencia: Identificación de productos y cables, identificación de seguridad e instalaciones o identificación de laboratorio, lo que permite la creación sencilla de una amplia gama de etiquetas y señales.
- Intuitivo y fácil de manejar
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Impresora |
| Color | Azul, gris |
| Tipo de pantalla | Pantalla táctil LCD a color |
| Material | Plástico |
| Print Technology | Transferencia térmica directa |
| Longitud (imperial) | 15,8 in |
| Anchura (imperial) | 11,2 in |
| Longitud (métrico) | 401.32 mm |
| Anchura (métrico) | 284.48 mm |
| Altura (imperial) | 11 in |
| Mostrar más |