Learn More
Brady™ Printer i5100: Reino Unido/UE con paquete Brady Workstation LAB
Código de producto. 17137011
Change view
Click to view available options
Resolución:
300 ppp
600 ppp
Descripción:
Con Brady Workstation LAB Suite
Con cortador y Brady Workstation LAB Suite
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. Resolución Descripción unitSize
17137011 300 ppp Con Brady Workstation LAB Suite 1 set
17147011 300 ppp Con cortador y Brady Workstation LAB Suite 1 set
17157011 600 ppp Con Brady Workstation LAB Suite 1 set
17167011 600 ppp Con cortador y Brady Workstation LAB Suite 1 set
4 options
Código de producto. 17137011
Marca: Brady™ 306872
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
La impresora de etiquetas industriales BradyPrinter i5100 proporciona las capacidades de impresión fundamentales para el trabajo de alta mezcla y gran volumen que necesita realizar todos los días.
  • La impresora de etiquetas industrial BradyPrinter i5100 ofrece una combinación perfecta de rendimiento e inteligencia
  • Esta impresora de sobremesa puede imprimir en 70 materiales de etiquetas, más de 1200 piezas de etiquetas de repuesto, así como piezas y materiales de etiquetas personalizadas hechas a medida
  • Entre las aplicaciones se incluyen una amplia gama de etiquetas de productos especializadas y de uso común, etiquetas de componentes electrónicos y PCB, etiquetas de logística y seguimiento de activos, etiquetas de identificación de componentes y cables, así como etiquetas de muestras de laboratorio
  • La impresora viene con Brady Workstation Laboratory Identification Software que permite comenzar a diseñar etiquetas profesionales de forma
  • Este conjunto de programas combina aplicaciones de software de uso frecuente para crear etiquetas de identificación de laboratorio.
Especificaciones
Tipo de pantalla Pantalla táctil en color
Print Technology Transferencia térmica
Anchura (métrico) 240,00 mm
Altura (métrico) 317,00 mm
Fondo (métrico) 435,00 mm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 435,00 x 240,00 x 317,00 mm
Capacidad de color monocromo/a
Descripción Con Brady Workstation LAB Suite
Incluye Cable de alimentación, un cable USB, un CD del producto que contiene el controlador, el manual de usuario en varios idiomas, el manual de configuración/ajustes en inglés y un manual de usuario impreso en inglés, un portarrollos habilitado para RFID, un cabezal de recogida de cinta y Brady Workstation Laboratory Identification Suite
Velocidad de impresión 300,00 mm/s
Resolución 300 ppp
Detalles de la fuente de alimentación Adaptador de AC