Learn More
Thermo Scientific Chemicals Bradykinin
Código de producto. 15435399
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15435399 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 15435399 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor J63131.MA
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    74.60€
    67.65€ / 10 miligramos
    Ahorro 6.95€
    9% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
1060.23 g/mol
Bradykinin is used to lower blood pressure, increase bradykinin (by inhibiting its degradation) further lowering blood pressure. Bradykinin dilates blood vessels via the release of prostacyclin, nitric oxide, and endothelium-derived hyperpolarizing factor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Método de purificación HPLC
Nombre común BK
Formato Polvo
Para utilizar con (aplicación) An endogenous vasodilator peptide
Peso molecular 1060.23
Tipo de producto Bradykinin
Cantidad 10 mg
Estado normativo RUO
Secuencia Arg-Pro-Pro-Gly-Phe-Ser-Pro-Phe-Arg-OH