Learn More
MedChemExpress Bradykinin (2-9)
Especificaciones
Especificaciones
| Pureza | 99.55% |
| CAS | 16875-11-9 |
| Contenido y almacenamiento | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Para utilizar con (aplicación) | COVID-19-immunoregulation |
| Peso molecular | 904.02 g/mol |
| Tipo de producto | Peptides |
| Cantidad | 5 mg |
| Condiciones de envío | Room temperature |
| Solubilidad | DMSO : 100 mg/mL (110.62 mM∣Need ultrasonic) |
| Sinónimo | Des-Arg1-bradykinin |