Learn More
MedChemExpress Bradykinin
Especificaciones
Especificaciones
| Pureza | 98.97% |
| CAS | 58-82-2 |
| Contenido y almacenamiento | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Para utilizar con (aplicación) | COVID-19-immunoregulation |
| Peso molecular | 1060.21 g/mol |
| Tipo de producto | Natural Products |
| Cantidad | 5 mg |
| Condiciones de envío | Room temperature |
| Solubilidad | H2O : ≥ 100 mg/mL (94.32 mM) |
Título del producto
Individuate un'opportunità di miglioramento?