Learn More
MedChemExpress Bradykinin (1-6)
Especificaciones
Especificaciones
| Pureza | 98.95% |
| CAS | 23815-88-5 |
| Contenido y almacenamiento | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Para utilizar con (aplicación) | Metabolism-protein/nucleotide metabolism |
| Peso molecular | 659.73 g/mol |
| Tipo de producto | Peptides |
| Cantidad | 10 mg |
| Condiciones de envío | Room temperature |
| Solubilidad | DMSO : 100 mg/mL (151.58 mM∣Need ultrasonic) |