Learn More
MedChemExpress Bradykinin (1-5)
Especificaciones
Especificaciones
| Pureza | 99.0% |
| CAS | 23815-89-6 |
| Contenido y almacenamiento | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Para utilizar con (aplicación) | Metabolism-protein/nucleotide metabolism |
| Peso molecular | 572.66 g/mol |
| Tipo de producto | Peptides |
| Cantidad | 1 mg |
| Condiciones de envío | Room temperature |
| Solubilidad | DMSO : 100 mg/mL (174.62 mM∣Need ultrasonic) |