Learn More
Brady™ Etiquetas de vinilo precortadas BradyJet™
Descripción
- Fabricadas con vinilo de uso general para interiores
- Cuentan con una capa superior especialmente formulada para mejorar la durabilidad y el color
- Capa superior especialmente formulada que mejora los colores y el aspecto de la etiqueta
- Probadas para resistir la exposición a líquidos, alcohol y productos químicos, así como la iluminación fluorescente y UV en interiores
- La capa superior protege la impresión contra las manchas y las condiciones adversas
- Etiquetas receptivas para inyección de tinta para su uso con la impresora de etiquetas de color BradyJet™ J2000
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de adhesivo | Acrílico, Permanente |
| Recubrimiento | Ninguno |
| Color | Blanco |
| Acabado | Mate |
| Formato | Rollo |
| Material | Vinilo |
| Caras imprimibles | Imprimible por una cara |
| Print Technology | Inyección de tinta |
| Tipo de producto | Etiqueta |
| Esterilidad | No estéril |
| Mostrar más |