Learn More
Brady™ Etiquetas de vinilo precortadas BradyJet™
Código de producto. 16110491
Change view
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
3,35 x 2,17 pulg
4,33 x 2,95 pulg
6,10 x 4,13 pulg
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (L x An) unitSize
16110491 3,35 x 2,17 pulg cada uno
16130491 4,33 x 2,95 pulg cada uno
16150491 6,10 x 4,13 pulg cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16110491 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 150013
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Las etiquetas de vinilo precortadas Brady™ BradyJet™ son ideales para una amplia gama de aplicaciones de identificación.
  • Fabricadas con vinilo de uso general para interiores
  • Cuentan con una capa superior especialmente formulada para mejorar la durabilidad y el color
  • Capa superior especialmente formulada que mejora los colores y el aspecto de la etiqueta
  • Probadas para resistir la exposición a líquidos, alcohol y productos químicos, así como la iluminación fluorescente y UV en interiores
  • La capa superior protege la impresión contra las manchas y las condiciones adversas
  • Etiquetas receptivas para inyección de tinta para su uso con la impresora de etiquetas de color BradyJet™ J2000
Especificaciones
Tipo de adhesivo Acrílico, Permanente
Recubrimiento Ninguno
Color Blanco
Acabado Mate
Formato Rollo
Material Vinilo
Caras imprimibles Imprimible por una cara
Print Technology Inyección de tinta
Tipo de producto Etiqueta
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Marcado de tuberías y válvulas, identificación de seguridad y cumplimiento, etiquetado visual en el lugar de trabajo, marcado de almacenes, etiquetado de bloqueo y etiquetado, etiquetas GHS y de sustancias químicas, etiquetas de arco eléctrico
Para utilizar con (equipo) Impresora BradyJet™ J2000
Etiquetas por fila 1
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -40 °C
N.° por paquete 340 etiquetas/bolsa
Cantidad 340/rollo
Forma Rectángulo
Intervalo de temperatura (imperial) -40 °F a +140 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a +60 °C
Grosor (imperial) 0,0053 in
Grosor (métrico) 0.135 mm
Dimensiones (L x An) 3,35 x 2,17 pulg
Longitud (imperial) 3,35 in
Anchura (imperial) 2,17 in
Anchura (métrico) 55.12 mm
Altura (imperial) 3,35 in
Altura (métrico) 85.09 mm
Diámetro (imperial) 47,75 mm (1,88 pulg) D.I.
Alternate Part Number J20-260-2595