Learn More
Brady™ Etiquetas de polipropileno BradyJet™
Código de producto. 16190481
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
0,25 x 0,825 in
0,25 x 2 in
0,5 x 2 in
0,6 x 1,3 in
1 x 0,5 in
1 x 1 in
1 x 1,5 in
1 x 2 in
1,5 x 0,75 in
1,75 x 1,5 in
Tamaño de la unidad:
cada uno
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (L x An) unitSize
16190481 1,75 x 1,5 in cada uno
16130481 1 x 1,5 in cada uno
16180481 0,25 x 0,825 in cada uno
16170481 0,6 x 1,3 in cada uno
16120481 1 x 1 in cada uno
16190471 1 x 2 in cada uno
16180471 1,5 x 0,75 in cada uno
16100481 0,25 x 2 in cada uno
16170491 0,5 x 2 in cada uno
16180491 1 x 0,5 in cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Código de producto. 16190481 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 150028
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Las etiquetas de polipropileno Brady™ BradyJet™ son ideales para una amplia gama de aplicaciones de identificación.
  • Ideales para aplicaciones de códigos de barras e identificación a todo color en las que se requiere resistencia al nitrógeno líquido, condiciones de autoclave y productos químicos agresivos
  • El polipropileno blanco mate con adhesivo acrílico es imprimible por inyección de tinta
  • Perfecto para la identificación de laboratorio como viales, tubos para centrífuga y tubos de ensayo
  • Resistente a productos químicos, resistente al frío, resistente a altas temperaturas, resistente a bajas temperaturas
Especificaciones
Tipo de producto Etiqueta
Color Blanco
Para utilizar con (equipo) BradyJet J2000
Material Polipropileno
Diámetro (imperial) 47,75 mm (1,88 pulg) D.I.
Dimensiones (L x An) 1,75 x 1,5 in
Tipo de adhesivo Acrílico
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Esterilidad No estéril
Acabado Mate
Formato Rollo
Forma Rectángulo
Intervalo de temperatura (imperial) -112 °F a +158 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De -80 °C a +70 °C
Para utilizar con (aplicación) Identificación en laboratorio/ámbito sanitario
Cantidad 900 por rollo
Alternate Part Number J20-258-7425J