Learn More
Brady™ Etiquetas de laboratorio BradyJet™ con etiqueta secundaria
Código de producto. 16190491 Tienda Brady Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
0,375 x 1 in
0,5 x 1 in
0,5 x 1,5 in
0,75 x 1 in
Cantidad:
1500/rollo
2000/rollo
Tamaño de la unidad:
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (L x An) Cantidad Tamaño de la unidad
16190491 0,75 x 1 in 2000/rollo cada uno
16140481 0,375 x 1 in 1500/rollo cada uno
16150481 0,5 x 1 in 1500/rollo cada uno
16160491 0,5 x 1,5 in 1500/rollo cada uno
16110481 0,375 x 1 in 2000/rollo cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16190491 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 150015
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    371.00€
    312.43€ / paquete de 1
    Ahorro 58.57€
    15% Descuento
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Las etiquetas de laboratorio Brady™ BradyJet™ con etiqueta secundaria son ideales para una amplia gama de aplicaciones de identificación.
  • Ideales para aplicaciones de códigos de barras e identificación a todo color en las que se requiere resistencia al nitrógeno líquido, condiciones de autoclave y productos químicos agresivos
  • El polipropileno blanco mate con adhesivo acrílico es imprimible por inyección de tinta
  • Perfecto para la identificación de laboratorio como viales, tubos para centrífuga y tubos de ensayo
  • Resistente a productos químicos, resistente al frío, resistente a altas temperaturas, resistente a bajas temperaturas
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Tipo de adhesivo Acrílico
Color Blanco
Acabado Mate
Formato Rollo
Material Polipropileno
Print Technology Ink Jet
Tipo de producto Etiqueta
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Identificación en laboratorio/ámbito sanitario
Para utilizar con (equipo) BradyJet J2000
Cantidad 2000/rollo
Forma Rectángulo
Intervalo de temperatura (imperial) De -112° a +158 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De -80 °C a +70 °C
Dimensiones (L x An) 0,75 x 1 in
Anchura (imperial) 1 in.
Alternate Part Number J20-88-7425J