Learn More
Brady™ Etiquetas de laboratorio BradyJet™ con etiqueta secundaria
Código de producto. 16140481
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
0,375 x 1 in
0,5 x 1 in
0,5 x 1,5 in
0,75 x 1 in
Cantidad:
1500 por rollo
2000 por rollo
Tamaño de la unidad:
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (L x An) Cantidad unitSize
16140481 0,375 x 1 in 1500 por rollo cada uno
16150481 0,5 x 1 in 1500 por rollo cada uno
16160491 0,5 x 1,5 in 1500 por rollo cada uno
16110481 0,375 x 1 in 2000 por rollo cada uno
16190491 0,75 x 1 in 2000 por rollo cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16140481 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 150023
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Las etiquetas de laboratorio Brady™ BradyJet™ con etiqueta secundaria son ideales para una amplia gama de aplicaciones de identificación.
  • Ideales para aplicaciones de códigos de barras e identificación a todo color en las que se requiere resistencia al nitrógeno líquido, condiciones de autoclave y productos químicos agresivos
  • El polipropileno blanco mate con adhesivo acrílico es imprimible por inyección de tinta
  • Perfecto para la identificación de laboratorio como viales, tubos para centrífuga y tubos de ensayo
  • Resistente a productos químicos, resistente al frío, resistente a altas temperaturas, resistente a bajas temperaturas
Especificaciones
Tipo de producto Etiqueta
Color Blanco
Para utilizar con (equipo) BradyJet J2000
Material Polipropileno
Diámetro (imperial) 47,75 mm (1,88 pulg) D.I.
Dimensiones (L x An) 0,375 x 1 in
Tipo de adhesivo Acrílico
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Esterilidad No estéril
Acabado Mate
Formato Rollo
Forma Rectángulo
Intervalo de temperatura (imperial) -112 °F a +158 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De -80 °C a +70 °C
Para utilizar con (aplicación) Identificación en laboratorio/ámbito sanitario
Cantidad 1500 por rollo
Alternate Part Number J20-249-7425J