Learn More
Brady™ BradyJet™ Impresora de etiquetas a color J7300 Wi-Fi Suite UE + BWS
Código de producto. 30058010
Change view
Click to view available options
Color:
Azul, gris
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. Color unitSize
30058010 Azul, gris 1 set
1 options
Código de producto. 30058010 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 322666
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Libera tus verdaderos colores con el BradyJet™ Impresora de etiquetas a color J7300. Disfrute de impresión a todo color rápida y de calidad industrial para trabajos de impresión variables, desde la línea de producción hasta el laboratorio.
  • Ideal para etiquetado industrial que cambia con frecuencia, desde señalización regulatoria y elementos visuales Lean hasta códigos de barras, identificación de laboratorio, etiquetado GHS e identificación de UL/componente.
  • LabelSense™ La tecnología permite que la impresora, los materiales y las tintas se comuniquen entre sí para el reconocimiento, la configuración y los ajustes automáticos de las piezas.
  • Los cartuchos de tinta duales CMY y negro verdadero (K) brindan colores vibrantes, negro profundo, tonos oscuros, códigos de barras legibles y texto nítido trabajo tras trabajo.
  • Imprime tintas sin manchas en etiquetas que resisten el agua, los productos químicos y las abrasiones durante hasta dos años en exteriores (incluso más en interiores).
  • El panel de Print Utility le ayuda a planificar, presupuestar y solucionar problemas con alertas de estado, una calculadora de costos de trabajo, monitoreo remoto y más
  • La iluminación LED exterior y la cubierta transparente comunican el estado de la impresora en tiempo real
  • Barcos con licencia para el Brady Suite de estaciones de trabajo de su preferencia: Identificación de productos y cables, identificación de seguridad e instalaciones o identificación de laboratorio, lo que permite la creación sencilla de una amplia gama de etiquetas y señales.
  • Optimizado Windows™ El controlador le permite conectarse a software de terceros e imprimir archivos PDF
Especificaciones
Tipo de producto Impresora
Color Azul, gris
Tipo de pantalla Pantalla táctil LCD a color
Para utilizar con (equipo) Brady Etiquetas
Material Plástico
Print Technology Inyección de tinta
Longitud (imperial) 9,09 in
Anchura (imperial) 14,8 in
Longitud (métrico) 230.9 mm
Anchura (métrico) 376.3 mm
Fondo (imperial) 20,3 in
Fondo (métrico) 515.7 mm
Capacidad de color A todo color
Descripción BradyJet Impresora de etiquetas a color J7300, Wi-Fi , UE + Brady Suite de estaciones de trabajo
Tamaño de la pantalla 71.12 mm
Incluye BradyJet Impresora J7300, cartucho de tinta CMY con cabezal de impresión incorporado, cartucho de tinta negra con cabezal de impresión incorporado, licencia para Brady Paquetes de software para estaciones de trabajo, un rollo J-Align, un rollo de vinilo Media Starter B-2595, un AC Adaptador, un cable de alimentación, un USB Cable y un USB Unidad Flash con información del producto.
Idiomas Bahasa (indonesio), bahasa malayo, búlgaro, chino (simplificado), chino (tradicional), croata, checo, danés, holandés, inglés (EE. UU.), estonio, finlandés, francés, alemán, griego, húngaro, italiano, japonés, coreano, noruego (bokmål), polaco, portugués, panyabí, eslovaco, esloveno, español (universal), sueco, tailandés, turco, vietnamita
Memoria 32 GB, ampliable mediante USB
Modelo J7300
Velocidad de impresión 3.05 mm/s
Resolución 4800 ppp
Tipo de software Brady LINK260; Estación de trabajo Brady; Controlador basado en Windows para uso de software de terceros
Tipos de conector Con cable, Ethernet, USB-C, Wi-Fi , USB Anfitrión
Sistema operativo Windows 10
Peso (imperial) 36 lb
Peso (métrico) 16 kg
Certificaciones/conformidad CE, C-UL US, FCC Clase A, Directiva RoHS 2011/65/EU, Listado UL para EE. UU.
Para utilizar con (aplicación) Seguimiento de activos, etiquetado de códigos de barras, etiquetado de componentes y equipos, marcado de salidas y egresos, identificación de instalaciones, identificación general, identificación de comunicación de peligros, etiquetado en hospitales y centros de salud, etiquetado de inspección, etiquetado de inventario e inspección, etiquetado de laboratorio, etiquetado Lean y 5S, etiquetado de bloqueo y etiquetado, etiquetado marítimo, marcado de tuberías y válvulas, identificación de seguridad, marcado de almacenes
Cantidad 1
Garantía 2 años
Amperaje 100/240 V
Detalles de la fuente de alimentación AC Adaptador
Tensión 100/240 V
Keyboard Type Ninguno