Learn More
Brady™ Impresora de etiquetas en color BradyJet J4000 con software de identificación de instalaciones y seguridad
Código de producto. 17459242
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Azul, gris
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Color unitSize
17459242 Azul, gris cada uno
1 options
Código de producto. 17459242 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 310442
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
This industry inkjet workhorse creates up to 5,000 impactful full-color labels per day up to 203.20 mm wide on continuous or die-cut material.
Este caballo de batalla de la industria de la inyección de tinta crea hasta 5000 etiquetas impactantes a todo color por día de hasta 203,20 mm de ancho en material continuo o precortado Ideal para una amplia variedad de aplicaciones en seguridad, incluyendo producción/5S, bloqueo y etiquetado, etiquetado con instrucciones o de seguridad para la manipulación, almacenamiento o transporte de productos químicos, así como entornos de laboratorio Contiene las cuatro opciones de color que necesita para crear etiquetas ANSI, GHS, ISO, BS5609 y de descarga eléctrica Optimice el almacenamiento al no tener que almacenar más que material de etiquetas blancas e imprima solo lo que necesite, cuando lo necesite, con calidad fotográfica y a todo color en todo momento Imprima documentos PDF fácilmente o desde paquetes de software de terceros con el controlador optimizado de Windows Incluye el paquete de software de identificación de instalaciones y seguridad de Brady Workstation, que le permite comenzar de inmediato a diseñar señales y etiquetas profesionales.
Especificaciones
Tipo de producto Printer
Color Azul, gris
Tipo de pantalla LED
Para utilizar con (equipo) Brady Labels
Material Plastic
Print Technology Inkjet
Longitud (imperial) 9.1 in.
Anchura (imperial) 17.25 in.
Longitud (métrico) 231.14 mm
Anchura (métrico) 438.15 mm
Fondo (imperial) 17.25 in.
Fondo (métrico) 438.15 mm
Capacidad de color Full Color
Descripción US Plug Type
Incluye 1 x BradyJet J4000 Printer, 1 x Power Cord, 1 x CMY Ink Cartridge with built-in Printhead, 1 x Pack of 2 Ink Cartridge storage caps, 1 x Media starter roll 101.60 mm wide B-2595 Vinyl, 1 x USB cord, 1 x USB Flash Drive with product information, 1 x Brady WorkStation SFID Suite
Modelo J4000
Velocidad de impresión 114.30 mm/s
Resolución 4800 ppp
Tipos de conector USB, Ethernet
Peso (imperial) 36 lb.
Peso (métrico) 16 kg
Certificaciones/conformidad CE, C-UL US, FCC Class A, RoHS directive 2011/65/EU, UL Listed for US
Para utilizar con (aplicación) Facility identification, General identification, Hazard communication identification, Lean and 5S labelling, Pipe and valve marking, Warehouse marking
Cantidad Each
Garantía 1 año
Detalles de la fuente de alimentación AC Adapter
Tensión 100/240 V
Keyboard Type None
Alternate Part Number J4000-US-BWSSFID