Learn More
Brady™ Etiquetas de vinilo para inyección de tinta reposicionables BradyJet™ J2000
Descripción
- Material duradero y flexible, que lo hace ideal para zonas donde la identificación se cambia con frecuencia
- Temperatura de servicio de -40 a 140 °F (-40 a 60 °C)
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de adhesivo | Acrílico, Extraíble |
| Recubrimiento | Ninguno |
| Color | Blanco |
| Acabado | Mate |
| Formato | Continua |
| Material | Vinilo |
| Caras imprimibles | Imprimible por una cara |
| Print Technology | Inyección de tinta |
| Tipo de producto | Etiqueta |
| Esterilidad | No estéril |
| Mostrar más |