Learn More
Brady™ BradyGrip™ Etiquetas para imprimir en gancho con VELCRO™ Gancho de marca
Código de producto. 17991940 Tienda Brady Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
12,70 mm x 3,66 m (An x Al)
19,05 mm x 3,66 m (An x Al)
6,35 mm x 3,66 m (An x Al)
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (L x An) Tamaño de la unidad
17991940 12,70 mm x 3,66 m (An x Al) cada uno
17971940 6,35 mm x 3,66 m (An x Al) cada uno
17991930 19,05 mm x 3,66 m (An x Al) cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17991940 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 170728
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
Coloque, retire y reposicione fácilmente etiquetas en paquetes de cables con el BradyGrip™ Material de etiqueta con gancho para imprimir (B-414), combinado con VELCRO™ Marca ONE-WRAP™ Rollos. Disponible para Brady™ Impresoras de etiquetas portátiles.
  • Diseñado en colaboración con Velcro™ Empresas que marcan de forma fácil y segura mazos de cables y alambres
  • Construido para uso y reutilización a largo plazo.
  • Hecho con Velcro™ Ganchos de marca para una colocación segura en VELCRO™ Marca ONE-WRAP™ Correas
  • Fácil de reposicionar y reutilizar cuando necesites actualizar tus paquetes
  • VELCRO™ Marca ONE-WRAP™ producto no incluido con la compra
  • VELCRO™ y ONE-WRAP™ son marcas registradas de Velcro™ Holdings de propiedad intelectual, LLC
Especificaciones
Certificaciones/conformidad 2011/65/UE, 2015/863
Tipo de adhesivo No adhesivo
Color Blanco
Acabado Mate
Formato Continua
Material Poliéster
Tipo de producto Etiqueta
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Etiquetado de cables y alambres
Para utilizar con (equipo) BMP41;BMP51;BMP53;M511;M410;M510
Cantidad 1
Intervalo de temperatura (imperial) -40 °F a 122 °F
Intervalo de temperatura (métrico) -40 °C a 50 °C
Grosor (imperial) 0,015 in
Grosor (métrico) 0.381 mm
Dimensiones (L x An) 12,70 mm x 3,66 m (An x Al)
Longitud (imperial) 12 ft.
Longitud (métrico) 3.66 m
Anchura (imperial) 0,50 in
Anchura (métrico) 12.70 mm
Alternate Part Number M4C-500-414