Learn More
Brady™ Cintas de vinilo (B-595) para impresora BMP71
Código de producto. 11795593
Change view
Click to view available options
Color:
Azul
Azul cielo
Azul claro
Canela
Dorado
Gris
Marrón
Morado
Negro
Ocre
Rosa
Transparente
Verde
Tamaño de la unidad:
cada uno
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color unitSize
11795593 Negro cada uno
11715603 Marrón cada uno
11745603 Verde cada uno
11705603 Azul cada uno
11725603 Transparente cada uno
11735603 Dorado cada uno
11755603 Gris cada uno
11765603 Azul claro cada uno
11795603 Rosa cada uno
11775603 Ocre cada uno
11705613 Morado cada uno
11725613 Azul cielo cada uno
11735613 Canela cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Código de producto. 11795593 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 142341
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
El grado de vinilo para interiores y exteriores se ajusta a superficies irregulares, lisas o rugosas
  • Película de vinilo con adhesivo permanente
  • Se adhiere bien a tubos, paredes, equipos, ventanas y la mayoría de superficies limpias y secas
  • Resistente a grasa, aceite y la mayoría de productos químicos industriales
  • Durabilidad de cinco años en exteriores a temperaturas de 82 °C a -40 °C. Se puede aplicar a temperaturas mínimas de hasta -18 °C.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad BS5609:1986 sección 2 y sección 3
Descripción Cintas para impresora de etiquetas BMP71
Tipo de adhesivo Acrílico permanente
Color Negro
Acabado Satinado
Material Vinilo (B-595)
Tipo de producto Tape
Para utilizar con (aplicación) Etiquetado de ventanas, equipos, paredes y tuberías
Para utilizar con (equipo) Impresora BMP™71
Etiquetas por fila 1
Cantidad 1 unidad
Tamaño (imperial) 15,24 m x 12,7 mm (50 pies x 1 pulg.)
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a +82 °C
Grosor (métrico) 0,102 mm
Dimensiones (L x An) 15,24 m x 2,54 cm
Longitud (imperial) 50 ft
Longitud (métrico) 15,24 m
Anchura (imperial) 1 in
Anchura (métrico) 2,54 cm
Altura (métrico) 15,24 m