Learn More
Brady™ Cintas de vinilo (B-595) para impresoras BBP31 y BBP33
Descripción
- Duraderas y termorretráctiles con adhesivo acrílico permanente que se puede aplicar a bajas temperaturas
- Compatible con superficies irregulares, curvadas, rugosas, ásperas y muy texturizadas
- Se utilizan en bloques de escoria pintados, madera irregular, plásticos texturizados, tuberías con camisa de papel, superficies con revestimiento de polvo
- Se adhieren a objetos con energía de superficie baja (tuberías de PVC, cajas de equipos moldeadas por soplado, plásticos ABS, plásticos reciclados)
- Serie de cintas recomendada: Serie R-10000
- Temperatura de servicio: -40° hasta 180 °F°
- Temperatura de aplicación: 0° hasta 180 °F°
- Durabilidad media en exteriores: 8 a 10 años
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | BS5609:1986 sección 2 y sección 3 |
| Descripción | Cinta de interior/exterior |
| Tipo de adhesivo | Acrílico permanente |
| Color | Marrón |
| Acabado | Brillo |
| Material | Vinilo (B-595) |
| Tipo de producto | Cinta de interior/exterior |
| Para utilizar con (aplicación) | Marcado de tuberías, cintas de flecha, marcado de talleres, paneles de advertencia, señales de seguridad, arcos eléctricos y etiquetas visuales para el espacio de trabajo |
| Para utilizar con (equipo) | Impresoras BBP30, BBP31, BBP33, BBP35 y BBP37 |
| Etiquetas por fila | 1 |
| Mostrar más |