Learn More
Brady™ Cintas de vinilo (B-595) para impresoras BBP31 y BBP33
Descrizione
- Duraderas y termorretráctiles con adhesivo acrílico permanente que se puede aplicar a bajas temperaturas
- Compatible con superficies irregulares, curvadas, rugosas, ásperas y muy texturizadas
- Se utilizan en bloques de escoria pintados, madera irregular, plásticos texturizados, tuberías con camisa de papel, superficies con revestimiento de polvo
- Se adhieren a objetos con energía de superficie baja (tuberías de PVC, cajas de equipos moldeadas por soplado, plásticos ABS, plásticos reciclados)
- Serie de cinta recomendada: Serie R-10000
- Temperatura de servicio: De -40 a 82 °C (de -40 a 180 °F)
- Temperatura de aplicación: De -18 a 82 °C (de 0 a 180 °F)
- Durabilidad media en exteriores: De 8 a 10 años
Specifica
Specifica
| Certificaciones/conformidad | BS5609:1986 sección 2 y sección 3 |
| Descripción | Cinta de vinilo para interiores/exteriores para impresoras BBP3x |
| Tipo de adhesivo | Acrílico permanente |
| Color | Dorado |
| Acabado | Satinado |
| Material | Vinilo (B-595) |
| Tipo de producto | Cinta de vinilo para interiores/exteriores |
| Para utilizar con (aplicación) | Marcado de tuberías, cintas de flecha, marcado de talleres, paneles de advertencia, señales de seguridad, arcos eléctricos y etiquetas visuales para el espacio de trabajo |
| Para utilizar con (equipo) | Impresoras BBP30, BBP31, BBP33, BBP35 y BBP37 |
| Etiquetas por fila | 1 |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?