Learn More
Brady™ Cintas de vinilo (B-595) para impresoras BBP31 y BBP33
Código de producto. 11716495
Change view
Click to view available options
Color:
Dorado
Marrón
Morado
Tamaño (métrico):
30,4 m x 1,27 cm
30,4 m x 10,1 cm
30,4 m x 2,8 cm
30,4 m x 5,7 cm
Tamaño (imperial):
100 ft x 2,25 pulg.
100 ft x 4 pulg.
12,7 mm x 30 m (0,5 pulg. x 100 pies)
30,48 m x 28,5 mm (100 pies x 1,125 in)
Tamaño de la unidad:
cada uno
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Tamaño (métrico) Tamaño (imperial) unitSize
11716495 Marrón 30,4 m x 2,8 cm 30,48 m x 28,5 mm (100 pies x 1,125 in) cada uno
11716615 Dorado 30,4 m x 2,8 cm 30,48 m x 28,5 mm (100 pies x 1,125 in) cada uno
11776625 Morado 30,4 m x 2,8 cm 30,48 m x 28,5 mm (100 pies x 1,125 in) cada uno
11706495 Marrón 30,4 m x 5,7 cm 100 ft x 2,25 pulg. cada uno
11766625 Morado 30,4 m x 5,7 cm 100 ft x 2,25 pulg. cada uno
11786495 Dorado 30,4 m x 5,7 cm 100 ft x 2,25 pulg. cada uno
11776495 Dorado 30,4 m x 10,1 cm 100 ft x 4 pulg. cada uno
11726495 Marrón 30,4 m x 1,27 cm 12,7 mm x 30 m (0,5 pulg. x 100 pies) cada uno
11756625 Morado 30,4 m x 10,1 cm 100 ft x 4 pulg. cada uno
11796485 Marrón 30,4 m x 10,1 cm 100 ft x 4 pulg. cada uno
11786625 Morado 30,4 m x 1,27 cm 12,7 mm x 30 m (0,5 pulg. x 100 pies) cada uno
11726615 Dorado 30,4 m x 1,27 cm 12,7 mm x 30 m (0,5 pulg. x 100 pies) cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Código de producto. 11716495 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 141997
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Cintas de vinilo para interiores/exteriores (B-595) para la identificación general de seguridad e instalaciones
  • Duraderas y termorretráctiles con adhesivo acrílico permanente que se puede aplicar a bajas temperaturas
  • Compatible con superficies irregulares, curvadas, rugosas, ásperas y muy texturizadas
  • Se utilizan en bloques de escoria pintados, madera irregular, plásticos texturizados, tuberías con camisa de papel, superficies con revestimiento de polvo
  • Se adhieren a objetos con energía de superficie baja (tuberías de PVC, cajas de equipos moldeadas por soplado, plásticos ABS, plásticos reciclados)
  • Serie de cintas recomendada: Serie R-10000
  • Temperatura de servicio: -40° hasta 180 °F°
  • Temperatura de aplicación: 0° hasta 180 °F°
  • Durabilidad media en exteriores: 8 a 10 años
Especificaciones
Certificaciones/conformidad BS5609:1986 sección 2 y sección 3
Descripción Cinta de interior/exterior
Tipo de adhesivo Acrílico permanente
Color Marrón
Acabado Brillo
Material Vinilo (B-595)
Tipo de producto Cinta de interior/exterior
Para utilizar con (aplicación) Marcado de tuberías, cintas de flecha, marcado de talleres, paneles de advertencia, señales de seguridad, arcos eléctricos y etiquetas visuales para el espacio de trabajo
Para utilizar con (equipo) Impresoras BBP30, BBP31, BBP33, BBP35 y BBP37
Etiquetas por fila 1
Cantidad 1 unidad
Tamaño (imperial) 30,48 m x 28,5 mm (100 pies x 1,125 in)
Tamaño (métrico) 30,4 m x 2,8 cm
Tipo de software Estación de trabajo Brady, LabelMark, MarkWare
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a +82 °C
Grosor (métrico) 0,102 mm
Longitud (imperial) 100 ft
Longitud (métrico) 30,40 m
Anchura (imperial) 1,125 in
Anchura (métrico) 2,8 cm
Altura (métrico) 30,4 m
Alternate Part Number B30C-1125-595-BR