Learn More
Brady™ Cintas de vinilo (B-595) para impresoras BBP31 y BBP33
Código de producto. 11706495
Change view
Click to view available options
Color:
Dorado
Marrón
Morado
Tamaño (métrico):
30,4 m x 1,27 cm
30,4 m x 10,1 cm
30,4 m x 2,8 cm
30,4 m x 5,7 cm
Tamaño (imperial):
100 ft x 1,125 pulg.
100 ft x 2,25 pulg.
100 ft x 4 pulg.
12,7 mm x 30 m (0,5 pulg. x 100 pies)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Color Tamaño (métrico) Tamaño (imperial) unitSize
11706495 Marrón 30,4 m x 5,7 cm 100 ft x 2,25 pulg. cada uno
11716495 Marrón 30,4 m x 2,8 cm 100 ft x 1,125 pulg. cada uno
11716615 Dorado 30,4 m x 2,8 cm 100 ft x 1,125 pulg. cada uno
11776625 Morado 30,4 m x 2,8 cm 100 ft x 1,125 pulg. cada uno
11766625 Morado 30,4 m x 5,7 cm 100 ft x 2,25 pulg. cada uno
11786495 Dorado 30,4 m x 5,7 cm 100 ft x 2,25 pulg. cada uno
11776495 Dorado 30,4 m x 10,1 cm 100 ft x 4 pulg. cada uno
11726495 Marrón 30,4 m x 1,27 cm 12,7 mm x 30 m (0,5 pulg. x 100 pies) cada uno
11756625 Morado 30,4 m x 10,1 cm 100 ft x 4 pulg. cada uno
11796485 Marrón 30,4 m x 10,1 cm 100 ft x 4 pulg. cada uno
11786625 Morado 30,4 m x 1,27 cm 12,7 mm x 30 m (0,5 pulg. x 100 pies) cada uno
11726615 Dorado 30,4 m x 1,27 cm 12,7 mm x 30 m (0,5 pulg. x 100 pies) cada uno
12 options
Código de producto. 11706495
Marca: Brady™ 141996
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Cintas de vinilo para interiores/exteriores (B-595) para la identificación general de seguridad e instalaciones
  • Duraderas y termorretráctiles con adhesivo acrílico permanente que se puede aplicar a bajas temperaturas
  • Compatible con superficies irregulares, curvadas, rugosas, ásperas y muy texturizadas
  • Se utilizan en bloques de escoria pintados, madera irregular, plásticos texturizados, tuberías con camisa de papel, superficies con revestimiento de polvo
  • Se adhieren a objetos con energía de superficie baja (tuberías de PVC, cajas de equipos moldeadas por soplado, plásticos ABS, plásticos reciclados)
  • Serie de cinta recomendada: Serie R-10000
  • Temperatura de servicio: De -40 a 82 °C (de -40 a 180 °F)
  • Temperatura de aplicación: De -18 a 82 °C (de 0 a 180 °F)
  • Durabilidad media en exteriores: De 8 a 10 años
Especificaciones
Certificaciones/conformidad BS5609:1986 sección 2 y sección 3
Descripción Cinta de vinilo para interiores/exteriores para impresoras BBP3x
Tipo de adhesivo Acrílico permanente
Color Marrón
Acabado Satinado
Material Vinilo (B-595)
Tipo de producto Cinta de vinilo para interiores/exteriores
Para utilizar con (aplicación) Marcado de tuberías, cintas de flecha, marcado de talleres, paneles de advertencia, señales de seguridad, arcos eléctricos y etiquetas visuales para el espacio de trabajo
Para utilizar con (equipo) Impresoras BBP30, BBP31, BBP33, BBP35 y BBP37
Etiquetas por fila 1
Cantidad 1 unidad
Tamaño (imperial) 100 ft x 2,25 pulg.
Tamaño (métrico) 30,4 m x 5,7 cm
Tipo de software Estación de trabajo Brady, LabelMark, MarkWare
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a +82 °C
Grosor (métrico) 0,102 mm
Longitud (imperial) 100 ft
Longitud (métrico) 30,40 m
Anchura (imperial) 2,25 pulg
Anchura (métrico) 5,7 cm
Altura (métrico) 30,4 m
Alternate Part Number B30C-2250-595-BR