Learn More
Brady™ ToughStripe™Advertencia: Tráfico de montacargas con pictograma Señal de seguridad en el suelo
Tienda Brady ProductosDescripción
- Las señales para suelos ToughStripe tienen una cinta de marcar para el suelo con un adhesivo de alto rendimiento.
- La señal indica PELIGRO PASO DE CARRETILLAS ELEVADORAS (con pictogramas y zonas antideslizantes)
- Negro sobre amarillo
- Diámetro: 43,18cm (17 pulg.)
- Superficie de poliéster impreso B-534 con sobrelaminado de poliéster transparente, áreas antideslizantes y adhesivo a base de caucho.
- Los colores brillantes y el texto en negrita proporcionan una alta visibilidad a los importantes mensajes.
- Diseñado para resistir ambientes industriales extremos.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ANSI A1264.2-2006, OSHA 1910.22 |
| Alternate Part Number | B534FS 17 in TRÁFICO DE CARRETILLAS ELEVADORAS NEGRO/AMARILLO ERROR |
| Acabado | Brillo |
| Material | Poliéster |
| Cantidad | 1 unidad |
| Tipo de adhesivo | Caucho permanente |
| Descripción | ToughStripe - Señales preimpresas para suelos |
| Diámetro (imperial) | 17 pulg |
| Diámetro (métrico) | 431,80 mm |
| Tipo de montaje | Self-adhesive |
| Mostrar más |