Learn More
Brady™ ToughStripe™ Señal de seguridad para el suelo con pictograma de zona de radiación
Código de producto. 11711705 Tienda Brady Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
457,20 x 355,60 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Dimensiones (L x An) Tamaño de la unidad
11711705 457,20 x 355,60 mm cada uno
1 options
Código de producto. 11711705 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 104488
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    102.00€
    99.39€ / paquete de 1
    Ahorro 2.61€
    2% Descuento
Fecha estimada de envoi: 08-01-2027
Ayuda a cumplir con las regulaciones de OSHA sobre seguridad radiológica.
  • Las señales para suelos ToughStripe tienen una cinta de marcar para el suelo con un adhesivo de alto rendimiento.
  • La señal indica ÁREA DE RADIACIÓN (con pictogramas y zonas antideslizantes)
  • Negro y magenta sobre amarillo
  • Tamaño: 35,56 × 45,72 cm (14 × 18 pulg) (Al x An)
  • Superficie de poliéster impreso B-534 con sobrelaminado de poliéster transparente, áreas antideslizantes y adhesivo a base de caucho.
  • Los colores brillantes y el texto en negrita proporcionan una alta visibilidad a los importantes mensajes.
  • Diseñado para resistir ambientes industriales extremos.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Cumple las normas de seguridad para superficies limpias y secas antideslizantes según ANSI A 1264.2-2006 y OSHA 1910.22
Alternate Part Number B534 14X18 NEGRO, MAGNETICO/AMARILLO PRECAUCIÓN ÁREA RAD
Acabado Brillo
Material Poliéster
Cantidad 1 unidad
Tipo de adhesivo Caucho permanente
Descripción ToughStripe - Señales preimpresas para suelos
Tipo de montaje Self-adhesive
Para utilizar con (aplicación) Se usa para marcar pasillos, corredores y lugares de almacenamiento y para señalar equipos de seguridad y salidas y hacer cumplir los requisitos de equipo de protección.
Altura (imperial) 14 pulg
Altura (métrico) 355,60 mm
Temperatura máx. (imperial) 130 °F
Temperatura mín. (imperial) 0 °F
Grosor 0,01 in
Anchura (imperial) 18 pulg
Anchura (métrico) 457,20 mm
Intervalo de temperatura (métrico) De -18 °C a 54 °C
Forma Rectangular
Intervalo de temperatura (imperial) De 0 °F a 130 °F
Idiomas Español
Dimensiones (L x An) 457,20 x 355,60 mm
Texto mostrado Área de radiación
Tipo de producto Señal de seguridad para el suelo
Color Rosa o amarillo