Learn More
Brady™ Flechas de suelo prediseñadas ToughStripe™
Código de producto. 11747084 Tienda Brady Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Blanco
Negro
Rojo
Verde
Texto mostrado:
Flecha
Flecha preespaciada
Tamaño de la unidad:
1 paquete
1 rollo
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Texto mostrado Tamaño de la unidad
11747084 Blanco Flecha 1 paquete
11761276 Verde Flecha preespaciada 1 rollo
11771276 Azul Flecha preespaciada 1 rollo
11791276 Negro Flecha preespaciada 1 rollo
11701286 Blanco Flecha preespaciada 1 rollo
11751276 Rojo Flecha preespaciada 1 rollo
11781276 Amarillo Flecha preespaciada 1 rollo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11747084 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 104417
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    142.00€
    138.39€ / paquete de 1
    Ahorro 3.61€
    2% Descuento
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Las flechas de suelo prediseñadas ToughStripe™ están fabricadas con material de poliéster B-514, que es ideal para su uso en el marcado de pasillos, corredores y lugares de almacenamiento, además de para señalar equipos y salidas de seguridad.
  • La superficie de alto satinado brilla como pintura nueva y resiste el tráfico de carretillas sin rasgarse ni levantarse
  • La cinta se retira limpiamente sin dejar ningún residuo adhesivo antiestéticos ni causar daños en el suelo
  • Ideal para marcar pasillos, corredores y lugares de almacenamiento y para identificar equipo y rutas de salida
  • Supera las normas de seguridad para superficies limpias y secas antideslizantes según ANSI A 1264.2-2006 y OSHA 1910
Spécification
Certificaciones/conformidad ANSI A1264.2-2006, OSHA 1910.22
Alternate Part Number TS-50.80X127.00-514-ARO-WT-100
Acabado Alto satinado
Material Poliéster
Cantidad 100/Paq.
Tipo de adhesivo Caucho permanente
Descripción Formas ToughStripe Diecut (L, T, +, huellas y más)
Tipo de montaje Autoadhesivo
Para utilizar con (aplicación) Ideal para marcar pasillos, corredores y lugares de almacenamiento y señalar equipos de seguridad importantes y rutas de salida.
Altura (imperial) 5 pulg
Altura (métrico) 127 mm
Temperatura máx. (imperial) 130 °F
Temperatura mín. (imperial) 0 °F
Grosor 2 mil
Anchura (imperial) 2 pulg
Anchura (métrico) 50,8 mm
Intervalo de temperatura (métrico) De -18 °C a 54 °C
Forma Arrow
Intervalo de temperatura (imperial) De 0 °F a 130 °F
Idiomas English
Dimensiones (L x An) 50,80 x 127 mm
Texto mostrado Flecha
Tipo de producto Flechas de suelo
Color Blanco
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.