Learn More
Brady™ Huellas para suelo de poliéster ToughStripe™
Código de producto. 11771196 Tienda Brady Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Azul
Blanco
Negro
Rojo
Verde
Tamaño de la unidad:
1 paquete
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
11771196 Blanco 1 paquete
11721196 Rojo 1 paquete
11741196 Azul 1 paquete
11731196 Verde 1 paquete
11761196 Negro 1 paquete
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 11771196 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 104411
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    39.20€
    38.51€ / paquete de 1
    Ahorro 0.69€
    1% Descuento
Fecha estimada de envoi: 07-01-2027
Dirija el tráfico visualmente utilizando estas pegatinas de tamaño reducido
Diseñadas para aplicarse con facilidad en la mano, estas pegatinas se han fabricado con un material duro y resistente capaz de soportar el tráfico de carretillas sin desgarrarse ni levantarse.
  • El diseño de perfil bajo minimiza los desgarros y arañazos de patines, gatos para plataformas, etc.
  • Fabricadas con poliéster resistente y adhesivo agresivo
  • No dejan trozos ni escamas cuando se retira: salen de una sola pieza
  • Retirada limpia sin ningún residuo adhesivo antiestético ni daños en el suelo
  • La superficie de alto satinado brilla como pintura nueva
  • El perfil bajo minimiza la acumulación de residuos por los bordes que se produce con marcas de suelo más gruesas (extruidas)
  • La superficie resiste marcas y manchas y se limpia para quedar como nueva
  • Dimensiones: 25,4 x 8,89 cm (10 x 3,5 in)
Spezifikation
Certificaciones/conformidad ASTM ANSI F1679, ANSI A1264.2 2006, OSHA 1910.22
Descripción Formas ToughStripe Diecut (L, T, +, huellas y más)
Tipo de adhesivo Caucho, Permanente
Recubrimiento Ninguno
Color Blanco
Acabado Alto satinado
Formato Etiqueta
Material Poliéster
Caras imprimibles Imprimible de una sola cara
Print Technology Ninguno
Tipo de producto Cinta de etiquetado
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Para dirigir visualmente el tráfico por las instalaciones
Satinado 115 unidades Gardner
Vida útil 2 años
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -18 °C
N.° por paquete 5 pares/paquete
Cantidad 10/paq.
Forma Base
Intervalo de temperatura (imperial) De 0° a 130 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De -18 °C a +54 °C
Grosor (imperial) 0,008 in
Grosor (métrico) 0,201 mm
Dimensiones (L x An) 254.00 x 88.9 mm
Longitud (imperial) 10 in
Longitud (métrico) 25,4 cm
Anchura (imperial) 3,5 in
Anchura (métrico) 88,90 mm
Altura (imperial) 10 in
Altura (métrico) 254.00 mm
Alternate Part Number TS-514-PIE-PESO-10
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.