Descripción
- Las señales para suelos ToughStripe tienen una cinta de marcar para el suelo con un adhesivo de alto rendimiento.
- La señal indica “SOLO TRÁFICO PEATONAL” (con pictogramas y zonas antideslizantes)
- Negro sobre blanco
- Tamaño: 43,18 cm de diám. (17 pulg)
- Superficie de poliéster impreso B-534 con sobrelaminado de poliéster transparente, áreas antideslizantes y adhesivo a base de caucho.
- Los colores brillantes y el texto en negrita proporcionan una alta visibilidad a los importantes mensajes.
- Diseñado para resistir ambientes industriales extremos.
Spezifikation
Spezifikation
| Certificaciones/conformidad | ANSI A1264.2-2006, OSHA 1910.22 |
| Acabado | Satinado |
| Material | Poliéster |
| Cantidad | 1 unidad |
| Tipo de adhesivo | Caucho permanente |
| Descripción | ToughStripe - Señales preimpresas para suelos |
| Diámetro (imperial) | 17 pulg |
| Diámetro (métrico) | 431,80 mm |
| Tipo de montaje | Self-adhesive |
| Para utilizar con (aplicación) | Para comunicar mensajes importantes de seguridad y advertencia a los empleados. |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?