Learn More
Brady™ Cinta para suelo sobrelaminado ToughStripe™
Código de producto. 11750996
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (imperial):
50 ft
100 ft
Anchura (imperial):
1 in
1,12 in
2 in
2,25 in
3 in
4 in
Tamaño de la unidad:
1 rollo
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (imperial) Anchura (imperial) unitSize
11750996 50 ft 1 in 1 rollo
11760996 50 ft 2 in 1 rollo
11770996 100 ft 1,12 in cada uno
11790996 100 ft 3 in cada uno
11701006 100 ft 4 in cada uno
11780996 100 ft 2,25 in cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 11750996 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 142134
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Cinta de poliéster resistente para su uso en suelos
  • Muy duradera
  • Fácil de aplicar
  • Fácil de retirar
  • Transparente con un acabado satinado
  • Disponibles en varios anchos y longitudes
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ANSI A1264.2 2006, OSHA 1910.22
Descripción Cinta sobrelaminada ToughStripe
Tipo de adhesivo Caucho, Permanente
Recubrimiento Ninguno
Color Transparente
Acabado Brillo
Formato Etiqueta
Material Poliéster
Caras imprimibles Imprimible de una sola cara
Print Technology Ninguno
Tipo de producto Cinta de etiquetado
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Se utiliza como un sobrelaminado protector transparente para etiquetas Brady ToughStripe™
Satinado 115 unidades Gardner
Vida útil 2 años
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -18 °C
N.° por paquete 1 rollo/paquete
Cantidad 1 rollo
Forma Rectángulo
Intervalo de temperatura (imperial) De 0° a 130 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De -18 °C a +54 °C
Grosor (imperial) 0,004 in
Grosor (métrico) 0,099 mm
Dimensiones (L x An) 15.24 m x 25.4 mm
Longitud (imperial) 50 ft
Longitud (métrico) 15,24 m
Anchura (imperial) 1 in
Anchura (métrico) 25.40 mm
Alternate Part Number OVERLam B-634 25,4 mm x 15,24 m