Descripción
- Revestido con un adhesivo de alto rendimiento
- Tiene una apariencia brillante y muy visible para comunicar mensajes importantes de seguridad y advertencia a los empleados.
- Área antideslizante evidente
- Diseño con partes de material antideslizante que ayudan a evitar resbalones, tropiezos y caídas accidentales.
- Fácil de quitar y aplicar
- Hecho de poliéster
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ASTM ANSI F1679, ANSI A1264.2-2006, OSHA |
| Acabado | Gloss |
| Material | Polyester |
| Cantidad | 1 Ea. |
| Tipo de adhesivo | Permanent Rubber |
| Descripción | ToughStripe - Señales preimpresas para suelos |
| Para utilizar con (aplicación) | Se utiliza para marcar pasillos, corredores, lugares de almacenamiento, señalar equipos de seguridad y salidas y hacer cumplir los requisitos de equipo de protección con aspecto brillante y zona antideslizante clara para comunicar mensajes importantes de seguridad y advertencia a los empleados. |
| Altura (imperial) | 14 in. |
| Altura (métrico) | 355.60 mm |
| Temperatura máx. (imperial) | (129,9 °F) |
| Mostrar más |