Learn More
Brady™ Etiquetas de impresora de transferencia térmica portátil TLS 2200 y TLS-PC Link™ para portaobjetos
Código de producto. 10059691
Cambiar vista
Click to view available options
Anchura (imperial):
0,75 in
0,9 in
Altura (imperial):
0,9 in
Tamaño de la unidad:
1 ROLL
1 rollo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Anchura (imperial) Altura (imperial) unitSize
10059691 0,75 in 0,9 in 1 rollo
12877238 0,9 in 0,9 in 1 ROLL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10059691 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 062270
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Etiquetas para portaobjetos
  • Etiquetas duraderas y resistentes a productos químicos y disolventes; la tinta no se borrará ni desvanecerá y el texto permanece nítido y legible
  • Las etiquetas imprimibles permiten incluir más información en leyendas de cualquier tamaño
Información de órdenes
Etiquetas disponibles en otros materiales y tamaños; póngase en contacto con su representante del servicio de atención al cliente para obtener información sobre pedidos.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad AGA, CSA, UL
Descripción Montaje en superficie
Tipo de adhesivo Acrílico, Permanente
Color Blanco
Acabado Mate
Formato Etiqueta
Material Poliéster
Tipo de producto TLS 2200™/etiqueta TLS-PC Link™
Para utilizar con (aplicación) Seguimiento de activos, códigos de barras, ID de componentes, ID de equipos, ID de uso general, placas de clasificación, etiqueta de portaobjetos, orificio pasante (superior)
Para utilizar con (equipo) BMP™71, TLS 2200™, TLS-PC Link™
Etiquetas por fila 1
Cantidad 250/paq.
Forma Rectángulo
Intervalo de temperatura (imperial) -94/-248 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De -70 °C a +120 °C
Grosor (métrico) 0,091 mm
Repetición vertical (métrico) 26,03 mm
Anchura (imperial) 0,75 in
Anchura (métrico) 19,05 mm
Altura (imperial) 0,9 in
Altura (métrico) 2,2 cm