Learn More
Brady™ Etiquetas de poliéster criogénico autolaminables
Código de producto. 11801012
Cambiar vista
Click to view available options
Anchura (imperial):
2,2 in
2,62 in
Altura (imperial):
0,5 in
0,6 in
1 in
Tamaño de la unidad:
1 ROLL
1 rollo
3000 PCS
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Anchura (imperial) Altura (imperial) unitSize
11801012 2,2 in 0,5 in 1 rollo
10323060 2,62 in 0,6 in 3000 PCS
10031942 2,62 in 1 in 1 ROLL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11801012 Supplier Brady™ Supplier No. 062359
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Etiquetas de poliéster criogénico autolaminables para viales de 1 a 8 mL.
  • Especializado: El laminado transparente protege el texto y los códigos de barras de viales, tubos de centrífuga, tubos de ensayo, pajitas y portaobjetos, desde nitrógeno líquido hasta autoclaves.
  • Durable: las etiquetas resisten solventes, manchas y temperaturas extremas de -320 a 266 °F (-196 a 130 °C).
  • Adhesivo: Fabricado con un adhesivo acrílico permanente para una unión firme sobre superficies lisas como vidrio, acero inoxidable y cobre.
  • Certificaciones: Cumple con RoHS 2011/65/UE (Pass 2015/863).
Specifications
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Certificaciones/conformidad RoHS 2002/95/CE
Descripción Etiquetas imprimibles por transferencia térmica
Tipo de adhesivo Acrílico, Permanente
Color Translúcido, Blanco
Pantalla Consignación
Acabado Mate
Formato Etiqueta
Material Poliéster
Caras imprimibles Imprimible de una sola cara
Print Technology Transferencia térmica
Tipo de producto Etiqueta
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Tubo de centrífuga, Eppendorf Tubo, identificación de laboratorio, tubo de PCR, tubo, vial
Para utilizar con (equipo) BBP81, i5100, i7100, PR Impresoras Plus, Serie IP, Núcleo THT de 76 mm, i7500
Incluye Rollo de 3000 etiquetas
Etiquetas por fila 1
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) 196 °C
Modelo THT-127-461-3
N.° por paquete 3000 etiquetas/rollo
Cantidad 3000/paq.
Forma Rectángulo
Tamaño 55.88 mm (W) x 12.70 mm (H)
Tamaño (imperial) 0,5 x 2,2 in (Largo x Ancho)
Tamaño del panel (imperial) 0,5 in de alto x 2,2 in de ancho
Tamaño del panel (métrico) 12.70 mm H x 55.88 mm W
Intervalo de temperatura (imperial) -321 °F a +230 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De -196 °C a +110 °C
Grosor (imperial) 0,0019 in
Grosor (métrico) 0,048 mm
Repetición vertical (métrico) 15,88 mm
Dimensiones (L x An) 2,2 x 0,75 in
Longitud (imperial) 0,5 in
Anchura (imperial) 2,2 in
Anchura (métrico) 19,05 mm
Anchura del área imprimible (imperial) 0,75 in
Anchura del área de impresión (métrico) 12,70 mm
Altura (imperial) 0,5 in
Altura del área imprimible (imperial) 0,5 in
Altura (métrico) 55,88 mm
Altura del área de impresión (métrico) 19,05 mm
Alternate Part Number THT-127-461-3