Learn More
Brady™ Etiquetas para vial de transferencia térmica, centrífuga o Eppendorf Tube™
Código de producto. 11864145
Cambiar vista
Click to view available options
Anchura (imperial):
0,5 in
0,9 in
1 in
Altura (imperial):
0,375 in
0,5 in
0,75 in
Tamaño de la unidad:
1 ROLL
1 rollo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Anchura (imperial) Altura (imperial) unitSize
11864145 0,5 in 0,75 in 1 ROLL
11522935 0,9 in 0,5 in 1 rollo
10612434 1 in 0,375 in 1 rollo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11864145 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 030542
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Las etiquetas de transferencia térmica para viales, centrífuga o tubos Eppendorf™ están fabricadas con tela de nailon imprimible y poliéster autolaminado para impresoras de transferencia térmica.
  • Etiquetas para imprimir con impresoras de transferencia térmica.
  • Cumple con RoHS según la enmienda MCV 2005/618/EC a la Directiva RoHS 2002/95/EC.
  • El material de tela de nailon recubierto de poliamida blanca mate (B-499) tiene un adhesivo acrílico permanente con una temperatura de servicio de -40 a 193 °F (-40 a 90 °C) y recomendado para uso en interiores.
  • El poliéster autolaminable (B-461) tiene un adhesivo acrílico permanente, buena resistencia a las manchas de impresión, resistencia a los solventes y rendimiento a altas y bajas temperaturas.
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Certificaciones/conformidad Sin halógenos (DIN VDE 0472/parte 815), UL/cumple con 2002/95/CE
Descripción Etiquetas imprimibles por transferencia térmica
Tipo de adhesivo Acrílico permanente, Permanente
Color Blanco
Acabado Mate
Formato Etiqueta
Material Paño de nailon
Caras imprimibles Imprimible de una sola cara
Print Technology Thermal Transfer
Tipo de producto Etiqueta de impresora de transferencia térmica
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Identificación de laboratorio, identificación de paneles, marcado de cables
Para utilizar con (equipo) BBP81;i5100;i7100;PR Plus;Serie IP;Impresoras con núcleo THT de 76 mm;i7500
Repetición horizontal (métrico) 15,24 mm
Incluye Rollo de 10.000 etiquetas
Etiquetas por fila 4
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -40 °C
Modelo THT-68-499-10
N.° por paquete 10000 etiquetas/rollo
Cantidad 10.000/paq.
Forma Rectángulo
Tamaño 0,75 x 0,5 in (Largo x Ancho)
Tamaño del panel (imperial) 0,75 in de alto x 0,5 in de ancho
Tamaño del panel (métrico) 19.05 mm H x 12.70 mm W
Intervalo de temperatura (imperial) -40 °F a +194 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a +90 °C
Grosor (imperial) 0,0065 in
Grosor (métrico) 0,165 mm
Repetición vertical (métrico) 21,59 mm
Dimensiones (L x An) 0,75 pulgadas × 0,5 pulgadas (Al × An)
Anchura (imperial) 0,5 in
Anchura (métrico) 12,70 mm
Altura (imperial) 0,75 in
Altura (métrico) 19 mm
Alternate Part Number THT-68-499-10