Learn More
Brady™ Etiquetas imprimibles por transferencia térmica
Descripción
- El material de tejido de nailon con revestimiento de poliamida de color blanco mate tiene un adhesivo acrílico permanente y se puede imprimir por transferencia térmica
- Se recomienda para su uso en interiores
- Cumple con RoHS según la enmienda MCV 2005/618/EC a la Directiva RoHS 2002/95/EC; Aprobado por UL; Con aprobación CSA
- Temperatura de servicio de -40 a 193 °F (-40 a 90 °C)
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Certificaciones/conformidad | Reconocido por UL, aceptado por CSA, libre de halógenos (DIN VDE 0472/parte 815) |
| Descripción | Etiquetas imprimibles por transferencia térmica |
| Tipo de adhesivo | Acrílico permanente |
| Color | Blanco |
| Acabado | Mate |
| Formato | Etiqueta |
| Material | Nylon Paño |
| Caras imprimibles | Imprimible de una sola cara |
| Print Technology | Transferencia térmica |
| Mostrar más |