Descripción
- Etiquetas blancas con acabado mate, adecuadas para uso en identificación de laboratorio y etiquetado de viales.
- Perfil bajo.
- Recomendado para usar con Brady Cinta de impresora de transferencia térmica serie 4900.
- Compatible con el color Brady series 6200, 6000, 4300 y 4500.
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Certificaciones/conformidad | UL, CSA C22.2 n.º 0,15-95, RoHS 2002/95/CE, DIN VDE 0472 parte 815 |
| Descripción | Etiquetas de impresora de transferencia térmica |
| Tipo de adhesivo | Acrílico, Permanente |
| Color | Blanco |
| Acabado | Mate |
| Formato | Etiqueta |
| Material | Nylon Paño |
| Caras imprimibles | Imprimible de una sola cara |
| Print Technology | Transferencia térmica |
| Show More |