Learn More
Brady™ Etiquetas para vial cónico de transferencia térmica
Descripción
- El poliéster autolaminable tiene un adhesivo acrílico permanente y es imprimible por transferencia térmica.
- Buena resistencia a las manchas de impresión, resistencia a disolventes y temperaturas altas/bajas
- Conforme con RoHS según la corrección 2005/618/CE MCV a la directiva de RoHS 2002/95/CE
- Temperatura de servicio de -320 a 230 °F (-196 a 110 °C)
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Certificaciones/conformidad | RoHS, Pass 2002/95/CE |
| Descripción | Etiquetas imprimibles por transferencia térmica |
| Tipo de adhesivo | Acrílico, Permanente |
| Color | Blanco, Translúcido |
| Pantalla | Consignación |
| Acabado | Mate |
| Formato | Etiqueta |
| Material | Poliéster |
| Caras imprimibles | Imprimible de una sola cara |
| Mostrar más |