Learn More
Brady™ Etiquetas de transferencia térmica para centrífuga o Eppendorf Tube™
Código de producto. 11804714
Cambiar vista
Click to view available options
Anchura (imperial):
0,3 in
1,8 in
Altura (imperial):
0,5 in
1,8 in
Altura (métrico):
12,7 mm
45,72 mm
Tamaño de la unidad:
1 rollo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Anchura (imperial) Altura (imperial) Altura (métrico) unitSize
11804714 0,3 in 1,8 in 45,72 mm 1 rollo
11502935 1,8 in 0,5 in 12,7 mm 1 rollo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11804714 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 062355
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Las etiquetas de transferencia térmica para centrífuga o Eppendorf Tube™ están fabricadas con poliéster autolaminado (B-461), una película transparente con una zona de impresión de color blanco mate ideal para cables, ID de laboratorio o etiquetado
  • El poliéster autolaminable tiene un adhesivo acrílico permanente y es imprimible por transferencia térmica.
  • Buena resistencia a las manchas de impresión, resistencia a disolventes y temperaturas altas/bajas
  • Conforme con RoHS según la corrección 2005/618/CE MCV a la directiva de RoHS 2002/95/CE
  • Temperatura de servicio de -320 a 230 °F (-196 a 110 °C)
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Certificaciones/conformidad RoHS, Pass 2002/95/CE
Descripción Etiquetas imprimibles por transferencia térmica
Tipo de adhesivo Acrílico, Permanente
Color Blanco, Translúcido
Pantalla Consignación
Acabado Mate
Formato Etiqueta
Material Poliéster
Caras imprimibles Imprimible de una sola cara
Print Technology Transferencia térmica
Tipo de producto Etiqueta de impresora de transferencia térmica
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Tubo para centrífuga, tubo Eppendorf, identificación de laboratorio, tubo para PCR
Para utilizar con (equipo) BBP81, i5100, i7100, PR Impresoras Plus, Serie IP, Núcleo THT de 76 mm, i7500
Etiquetas por fila 1
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -196 °C
Modelo THT-123-461-3
N.° por paquete 3000 etiquetas/rollo
Cantidad 3000/paquete
Forma Rectángulo
Tamaño 45.72 mm (W) x 9.53 mm (H)
Tamaño del panel (imperial) 0,375 in de alto x 1,8 in de ancho
Tamaño del panel (métrico) 9.53 mm H x 45.72 mm W
Intervalo de temperatura (imperial) -321 °F a +230 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De -196 °C a +110 °C
Grosor (imperial) 0,0019 in
Grosor (métrico) 0,048 mm
Repetición vertical (métrico) 12,70 mm
Dimensiones (L x An) 1,8 x 0,375 in
Longitud (imperial) 1,8 in
Anchura (imperial) 0,3 in
Anchura (métrico) 9,53 mm
Anchura del área de impresión (métrico) 19.05 mm
Altura (imperial) 1,8 in
Altura del área imprimible (imperial) 0,375 in
Altura (métrico) 45,72 mm
Altura del área de impresión (métrico) 19,05 mm
Alternate Part Number THT-123-461-3