Learn More
Brady™ Bloqueo de disyuntor unipolar
Código de producto. 15613507 Tienda Brady Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de producto:
Bloqueo del disyuntor de gran tamaño
Tamaño de la unidad:
paquete de 6
Código de producto. Tipo de producto Tamaño de la unidad
15613507 Bloqueo del disyuntor de gran tamaño paquete de 6
1 options
Código de producto. 15613507 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 065321
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    140.00€
    120.64€ / paquete de 6
    Ahorro 19.36€
    13% Descuento
Fecha estimada de envoi: 27-10-2026
Modelo sobredimensionado para disyuntores más anchos y gruesos
  • Los dispositivos de bloqueo de disyuntor unipolar bloquean los dispositivos de bloqueo de disyuntor unipolar de 227 V de la mayoría de los fabricantes (no bloquea los disyuntores federales del Pacífico)
  • Se instala rápida y fácilmente en el disyuntor
Bloqueo de tamaño normal: Acepta grilletes de bloqueo de hasta 0,8 cm (0,28 pulg) de diámetro
Bloqueo por exceso de tamaño: Se adapta a disyuntores de hasta 0,88 diá. × 2,5 pulg. An (2,2 × 6,4 cm) y acepta grilletes de bloqueo de hasta 0,8 cm (0,28 pulg) de diámetro
Especificaciones
Tipo de producto Bloqueo del disyuntor de gran tamaño
Alternate Part Number BLOQUEO DE DISYUNTOR DE GRAN TAMAÑO PK6
Color Rojo
Material Nailon
Certificaciones/conformidad OSHA 1910.147
Diámetro de la argolla (imperial) 0,28 in
Diámetro de la argolla (métrico) 0,71 cm
Dimensiones (Pr x An x Al) 15,87 x 10,16 x 9,52 cm (3,8 x 3,75 x 2,5 pulg)
Para utilizar con (equipo) Disyuntor a 5,71 cm An x 2,22 cm de grosor (2,25 pulg x 0,875 pulg), interruptores de 480/600 V
Altura (imperial) 0,875 in
Altura (métrico) 2,2 cm
Tipo de bloqueo Abrazadera
N.º de candados 1
Cantidad 6 paquete
Anchura (imperial) 2,25 in
Anchura (métrico) 95,25 mm