Learn More
Brady™ Señales: Detener
Código de producto. 11746365 Tienda Brady Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Material:
Poliéster
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Material Tamaño de la unidad
11746365 Poliéster cada uno
1 options
Código de producto. 11746365 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 104511
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    102.00€
    99.39€ / paquete de 1
    Ahorro 2.61€
    2% Descuento
Fecha estimada de envoi: 08-01-2027
Las señales para suelos STOP de ToughStripe™ tienen una apariencia brillante y altamente visible para comunicar importantes mensajes de seguridad y secciones antideslizantes para ayudar a prevenir resbalones, tropezones y caídas.
  • Las señales para suelo ToughStripe™ comunican importantes mensajes de seguridad y advertencia a sus empleados en áreas con tránsito peatonal.
  • El duradero poliéster (B-534) antideslizante ToughStripe™ incluye un sobrelaminado rígido y transparente y está cubierto selectivamente por una banda de rodadura antideslizante.
  • El material brillante, altamente visible, resiste a los productos químicos agresivos y es fácil de colocar y quitar.
  • Las señales para el suelo alertan a los trabajadores de los posibles peligros, dirigen el tráfico y hacen cumplir los requisitos de equipo de protección.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ANSI A1264.2-2006, OSHA 1910.22
Alternate Part Number B534FS 17 in DIA ROJO, NEGRO/BLANCO STOP CON SÍMBOLO
Acabado Brillo
Material Poliéster
Cantidad 1 unidad
Tipo de adhesivo A base de caucho
Descripción ToughStripe - Señales preimpresas para suelos
Diámetro (imperial) 17 pulg
Diámetro (métrico) 431,80 mm
Tipo de montaje Self-adhesive
Para utilizar con (aplicación) Para comunicar mensajes importantes de seguridad y advertencia a los empleados.
Temperatura máx. (imperial) 130 °F
Temperatura mín. (imperial) 0 °F
Grosor 0,01 in
Intervalo de temperatura (métrico) De -18 °C a 54 °C
Forma Redondo
Intervalo de temperatura (imperial) De 0 °F a 130 °F
Idiomas Español
Texto mostrado Detener
Tipo de producto Señal de marcado de suelo
Color Negro sobre blanco