Learn More
Brady™ Marcadores de alambre de vinilo autolaminado
Código de producto. 11791725
Change view
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
0,5 x 0,75 pulg.
0,5 x 1,5 pulg.
0,75 x 1,5 pulg.
0,75 x 1 pulg
1 x 1,5 pulg.
1 x 2,5 pulg.
1 x 4 pulg.
1,5 x 1,5 pulg.
1,5 x 4 pulg.
1 x 1 pulg
85,73 x 25,40 mm
Formato:
Cartucho
Etiqueta
Cantidad:
100/rollo
250/paq.
500/paq.
Tamaño de la unidad:
1 BX
cada uno
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (L x An) Formato Cantidad unitSize
11791725 0,5 x 0,75 pulg. Etiqueta 500/paq. cada uno
11717304 0,75 x 1 pulg Etiqueta 250/paq. cada uno
11745663 1 x 1 pulg Etiqueta 250/paq. cada uno
11735653 1 x 2,5 pulg. Etiqueta 100/rollo 1 BX
11737274 0,75 x 1,5 pulg. Etiqueta 250/paq. cada uno
11737154 1 x 4 pulg. Etiqueta 100/rollo cada uno
11787354 0,5 x 1,5 pulg. Etiqueta 500/paq. cada uno
11727304 1 x 1,5 pulg. Etiqueta 250/paq. cada uno
11707304 1,5 x 1,5 pulg. Etiqueta 250/paq. cada uno
11747154 1,5 x 4 pulg. Etiqueta 100/rollo cada uno
11757154 85,73 x 25,40 mm Cartucho 100/rollo cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Código de producto. 11791725 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 115103
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Para su uso con etiquetadoras BMP™71
  • Se utilizan para la identificación de cables y alambres
  • Se utilizan en laboratorios para la identificación de viales
  • Ofrecen excelente resistencia química y a la abrasión
  • El área no impresa se envuelve y texto impreso sobrelaminado
  • Color: Blanco
Información de órdenes
Tamaños y colores adicionales disponibles. Póngase en contacto con su representante de servicio al cliente de seguridad de Fisher para obtener información para pedidos.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad UL, RoHS 2005/618/EC, MCV RoHS 2002/95/EC
Descripción Etiquetas para impresora de etiquetas BMP71
Tipo de adhesivo Acrílico, Permanente
Color Blanco, Translúcido
Acabado Mate
Formato Etiqueta
Material Vinilo
Tipo de producto Etiqueta para marcado de cables
Para utilizar con (equipo) Identificación de panel, marcado de cables
Etiquetas por fila 1
Cantidad 500/paq.
Forma Rectángulo
Intervalo de temperatura (imperial) De -40 a 158 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a +70 °C
Grosor (métrico) 0,102 mm
Repetición vertical (métrico) 15,88 mm
Dimensiones (L x An) 0,5 x 0,75 pulg.
Anchura (imperial) 0,5 in
Anchura (métrico) 12,70 mm
Altura (imperial) 0,75 in
Altura (métrico) 19,05 mm
Altura del área de impresión (métrico) 9,53 mm