Learn More
Brady™ Etiquetas para laboratorio de poliéster autolaminado
GREENER_CHOICE
Código de producto. 13553330
Change view
Click to view available options
Anchura (imperial):
0,5 in
0,6 in
2,6 in
Altura (imperial):
1 in
1,6 in
2,1 in
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Anchura (imperial) Altura (imperial) unitSize
13553330 2,6 in 1 in cada uno
15149452 0,5 in 2,1 in cada uno
13543330 0,6 in 1,6 in cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 13553330 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 143013
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Las etiquetas de laboratorio de poliéster autolaminado (B-461) constan de una película transparente con una zona de impresión de color blanco mate ideal para cables, ID de laboratorio o etiquetado general donde hay que proteger los gráficos.
  • El poliéster autolaminado tiene un adhesivo acrílico permanente y es imprimible por transferencia térmica
  • Buena resistencia a las manchas de impresión, resistencia a disolventes y temperaturas altas/bajas
  • Conforme con RoHS según la corrección 2005/618/CE MCV a la directiva de RoHS 2002/95/CE
  • Temperatura de servicio de -196 °C a 110 °C
Especificaciones
Descripción Etiquetas de poliéster autoliminado para la impresora BBP33
Tipo de adhesivo Acrílico, Permanente
Color Blanco, Transparente
Acabado Mate
Formato Troquelado
Material Poliéster
Tipo de producto Etiqueta de laboratorio
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Identificación de laboratorio como viales, tubos para centrífuga, tubos de ensayo, tubos capilares y portaobjetos
Para utilizar con (equipo) BBP™ 33 Impresora de etiquetas
Repetición horizontal (métrico) 27,94 mm
Etiquetas por fila 2
Cantidad 1500/paq.
Forma Rectángulo
Tipo de software LabelMark, MarkWare
Intervalo de temperatura (imperial) -321 °F a 230 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De -196 °C a +110 °C
Grosor (imperial) 0,0019 in
Grosor (métrico) 0,048 mm
Repetición vertical (métrico) 73.03 mm
Dimensiones (L x An) 1 x 2,625 pulg.
Longitud (imperial) 1 in
Anchura (imperial) 2,6 in
Anchura (métrico) 66,68 mm
Anchura del área de impresión (métrico) 25,40 mm
Altura (imperial) 1 in
Altura (métrico) 2,54 cm
Alternate Part Number B33-276-461