Learn More
Brady™ Etiqueta (B-461) LABXPERT™ de poliéster autolaminado
Descripción
- Etiqueta de superficie lisa fabricada con poliéster autolaminado
- Estructura ultrafina que evita que se atasque en gradillas y centrífugas
- Etiqueta resistente a la humedad con rendimiento en climas fríos
- Resistente a la abrasión y a las manchas
- La etiqueta de perfil bajo soporta temperaturas extremadamente bajas (– 196 ° a + 121 °C)
- Acabado mate y negro sobre color blanco/translúcido
- Entorno: Esterilización en autoclave, congelador, baños de agua caliente (100 °C), nitrógeno líquido
- Compatibilidad con impresoras: LABXPERT
El uso previsto del producto queda fuera del ámbito de la directiva de RoHS
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Etiquetas LABXPERT e IDXPERT |
| Tipo de adhesivo | Acrílico permanente |
| Color | Negro, Blanco, Translúcido |
| Acabado | Mate |
| Material | Poliéster autolaminado |
| Para utilizar con (aplicación) | Vial criogénico, identificación de laboratorio, tubo |
| Para utilizar con (equipo) | Impresora LabXpert™ |
| Etiquetas por fila | 1 |
| Cantidad | 225/Paq. |
| Forma | Rectángulo |
| Mostrar más |