Learn More
Brady™ Cartucho de etiquetas autoluminadas para impresoras de la serie BMP™21
Descripción
- Resistentes a la abrasión y a las manchas
- Resistentes a la humedad y autoextinguibles
Cables de comunicaciones, identificación de paneles, identificación de datos/voz, marcado de cables y alambres
Compliance
Conformidad con la directiva de RoHS, con reconocimiento UL
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Cinta de etiquetado |
| Color | Negro sobre blanco |
| Para utilizar con (equipo) | BMP21-LAB Label Printer, BMP21-PLUS Label Printer, IDPAL Handheld Label Maker, LABPAL Handheld Label Maker, Brady M210 Label Printer, Brady M210-LAB Label Printer, Brady M211 Label Printer |
| Material | Vinilo autolaminado |
| Print Technology | Thermal Transfer |
| Longitud (imperial) | 14 ft. |
| Anchura (imperial) | 1.25 in. |
| Longitud (métrico) | 4.27 m |
| Anchura (métrico) | 31.75 mm |
| Dimensiones (L x An) | 4.27 m x 31.75 mm (14 ft. x 1.25 in.) |
| Mostrar más |